Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité ultime
Le cylindre de disque à 7 broches offre une protection optimale contre les manipulations et les changements de clés.
Marque:  Brady™ 805839
Code produit. 11726785
  • 164.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La manille et le corps sont en acier allié durci de la plus haute qualité qui soit
Spécification
Spécification
Cadenas de sécurité ultime
Noir
Cadenas de sécurité ultime
63,00 x 134,00 mm
75,00 mm
7
63 mm
SEC PADLOCK 55 MM SHACKLE 75 MM 1 PC/PAC
Acier allié durci
11 mm
134 mm
Cadenas de sécurité ultime