Learn More
Technical Service Consultants™ Hard Crystal Polystyrene Inoculating Loop
Use Technical Service Consultants™ Hard Crystal Polystyrene Inoculating Loop for general laboratory needs including plating and quick and accurate sample throughput.
108.00€
Spécification
Matériau | Polystyrène de cristal rigide |
---|---|
Stérilité | Sterile |
Jetable | Single-use |
Type de produit | Anse d’inoculation |
Code produit | Marque | Type d’emballage | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’emballage | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12749875
|
Technical Service Consultants™
TS/4-B |
Bag | Clear |
108.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Cadmium-free pigments
- Gamma Irradiation to achieve a SAL of 10-6
- Shelf Life: 3 years
- 4-25°C. Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Spécification
Polystyrène de cristal rigide | |
Sterile | |
Single-use | |
Anse d’inoculation |