Learn More
Solution d’oxygène zéro Hanna™ Instruments
Solutions d’oxygène zéro bicomposant de haute qualité, fabriquées à partir de produits chimiques de qualité réactif qui sont contenus dans des flacons à composants chimiques faciles à mélanger.
Marque: Hanna Instruments HI7040L
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.56700kg
Description
- Solution d’oxygène zéro bicomposant de haute qualité composée de produits chimiques de qualité réactif
- Préparé avec des produits chimiques de qualité réactif
- Flacons à composants chimiques faciles à mélanger sans tracas
- Joint étanche à l’air pour garantir la qualité de la solution
- Solution d’oxygène zéro bicomposant conçue pour l’étalonnage des sondes d’oxygène dissous polarographique et galvanique
Spécification
Sondes polarographiques et galvaniques d’oxygène dissous |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium metabisulphite