Learn More
Solutions tampons de pH Hanna™ Instruments
Click to view available options
Quantité:
230 mL
Description
- Disponible en différentes plages de pH et différentes quantités
- Étalonnée conformément aux normes NIST
- Avec/sans certificat d’analyse
Spécification
Quantité | 230 mL |