Learn More
Corning™ Solutions salines équilibrées de Hanks
Click to view available options
Quantité:
1 x 500 ml
6 x 500 mL
6 x 500 ml
Concentration:
1 X
1 X
Sans additif:
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol
Sans calcium, sans magnésium, No Magnesium
Conditionnement:
6 pièces
Avec additifs:
Calcium pyrophorique ou Alliages pyrophoriques de calcium, Magnésium
Description
Le pH des solutions 10X doit être ajusté après dilution à la concentration 1X.
Spécification
Spécification
| Couleur | Effacer |
| Contenu et stockage | 2° à 30°C |
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Solution saline équilibrée de Hanks |
| Sans additif | Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol |
| Formule | Chlorure de potassium 0,4 g/L, phosphate monopotassique 0,06 g/L, chlorure de sodium 8 g/L, phosphate disodique (anhydre) 0,0477 g/L, bicarbonate de sodium 0,35 g/L, D-glucose 1 g/L |
| pH | 7,1 à 7,4 |
| Quantité | 6 x 500 ml |