Learn More
Fisherbrand™ Décapsuleur électronique portatif
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Décapsuleur
- 110/240 V
- Électronique
- Acier / plastique
- Sertissage / dessertissage reproductibles de flacons de 8, 11, 13 et 20 mm pour un fonctionnement sûr à une seule main avec un bouton
- Réduit la pression sur les mains par rapport au sertissage manuel
Spécification
Spécification
| Description | Décapsuleur électronique de 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchon en aluminium |
| Dimensions | 20 mm |