Learn More
Axygen™ Pointes robotisées pour portoir suspendu : pointes type Tecan à détection de niveau de liquide, non stériles
GREENER_CHOICE
Code produit. 12521288 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
20 μl
50 μl
200 μl
1000 μl
Format:
Rack
Conditionnement:
1536 pièces
2304 pièces
6912 pièces
Code produit. 12521288
Marque: Axygen™ TT1000CBKHTR24
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pointes noires pour une distribution précise des échantillons
  • En PP
  • Plages de volumes comprises entre 20 et 1000 μl
  • Disponibles avec ou sans filtre résistant aux aérosols
  • Compatibles avec les systèmes Axygen™, Tecan™ / Perkin Elmer / Aurora™ Biomed / Corbett Cas-1200
Certifications
Produit certifié exempt de DNase et de RNase et apyrogène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1000 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Noir
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Non certifiée ANSI
À utiliser avec (application) Pour une distribution précise des échantillons
Format Rack
Type de pointe Automatisation, Rond
À utiliser avec (équipement) Tecan Genesis, Tecan Freedom, Tecan Freedom EVO, Tecan Miniprep LiHa-1, 4, 8 Head, Aurora Biomed Versa 8-channel Head