Learn More
Sampling Systems™ Extension de poignée pour échantillonneur à manchon à dose unitaire
Développé pour les clients nécessitant des échantillons à dose unitaire précise en petits volumes. L’extension de poignée pour échantillonneur à manchon à dose unitaire Sampling Systems™ est idéale pour une large gamme de poudres et de granulés à écoulement libre.
Marque:  Sampling Systems™ 1500A-02
Code produit. 15829261
  • 83.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Pour l’échantillonnage de petits volumes de poudres et de granulés
  • Structure en acier inox 316L résistant aux produits chimiques
  • Différentes tailles d’échantillons peuvent être prélevées à l’aide du même échantillonneur
  • Permet une utilisation facile de l’échantillonneur
Spécification
Spécification
Extension de poignée
Acier inoxydable (316L)
Échantillonneur à manchon à dose unitaire
600 mm