Learn More
Sartorius™ Poignée
265.00€ - 870.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10164171
|
Sartorius™
YAW53 |
Poids de 50 kg |
870.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10367251
|
Sartorius™
YAW51 |
Poids de 10 kg |
306.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10663922
|
Sartorius™
YAW52 |
Poids de 20 kg |
388.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10543382
|
Sartorius™
YAW50 |
Poids de 5 kg |
265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Poignée | |
1/boîte |