Learn More
Brady™ Film repositionnable en vinyle HandiMark™
Marque: Brady™ 042104
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Film repositionnable en vinyle HandiMark | |
Jaune | |
Vinyle | |
Pour les étiquettes temporaires, amovibles et repositionnables, comme les étiquettes d’inventaire 5S et “lean” | |
1 rouleau | |
0,031 mm | |
25 mm |
Acrylique, Repositionnable | |
Brillant | |
Film repositionnable | |
HandiMark | |
-40°C à +82°C | |
15 m |