Learn More
ATAGO™ Réfractomètre portatif Master-53T
Le réfractomètre portatif Master-53T peut mesurer non seulement divers types de jus, de café et d’autres boissons, mais aussi des aliments transformés tels que la sauce, le ketchup, la confiture à faible teneur en calorie, etc.
Marque: ATAGO™ 2352
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le réfractomètre portatif Master-53T peut mesurer non seulement divers types de jus, de café et d’autres boissons, mais aussi des aliments transformés tels que la sauce, le ketchup, la confiture à faible teneur en calorie, etc.
- Il s’agit d’un modèle de compensation automatique de la température (ATC).
- La série Master-T/PT est un bon choix lorsque la fonction de résistance à l’eau n’est pas prioritaire.
- Le Master-53T est fabriqué en aluminium moulé en métal (idéal pour l’industrie agricole, les fluides d’usinage de métaux et divers échantillons à haute température. Résistance aux solvants organiques).
- Tout en offrant des fonctions telles que l’échantillonnage lisse, facile à lire, facile à saisir, la facilité de l’élimination de l’échantillon du bord, l’amélioration de l’aspect hygiène en utilisant le nouveau type d’adhérence, et une structure bien équilibrée, l’accent est également mis sur sa conception, bien illustrée par le corps rationalisé et la préhension solide avec une texture riche.
Spécification
Réfractomètre portatif | |
MASTER-53T | |
Brix | |
130 g |
0,0 % à 53,0 % | |
± 0,2% | |
0,29 lb |