Learn More
VEE GEE Réfractomètre portatif
Click to view available options
Modèle:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Unit Size:
1 pièce
Description
- Tool-Free Calibration: Tools not required with our patented 'Zero-Ring' calibration
- Quick Results: High quality optical glass prism and all-metal housing design allows for quick temperature equilibrium
- Accurate and Sharp Readings: Large scale is best in class delivering clear, sharp figures, screen shading and incredible contrast for overall accuracy
- Protective Grip: The rubber grip reduces hand slipping and guards against user's hand heat to maintain accuracy
Specifications
Specifications
| Type | Réfractomètre numérique portatif |
| Description | Réfractomètre portatif, CTX-2, point de congélation °F, ATC |
| Modèle | CTX-2 |
| Type d’échantillon | Transparent et translucide |
| Volume d’échantillon | >0.1 mL |
| Étalonnage | Étalonnage sans outil |
| Précision | Échelle 1 : 2 °F, Échelle 2 : 2 °F, Échelle 3 : ±0,01 |
| Résolution | Échelle 1 : -50 à 32 °F, Échelle 2: -60 à 32 °F, Échelle 3 : 1,1’ à 1,40 |
| Type de balance | Échelle 1 : point de congélation du propylène glycol ; Échelle 2 : Point de congélation de l’éthylène glycol, Échelle 3 : densité relative de l’acide de batterie |
| À utiliser avec (application) | Pour les applications générales, l’industrie légère, la chimie et l’automobile |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction