Learn More
VEE GEE Réfractomètre portatif
Click to view available options
Modèle:
BTX-1
BTX-20
BX-1
BX-10
BX-2
BX-20
BX-3
BX-4
BX-50
CTX-1
CTX-2
NDX-2
SGX-1
STX-3
SX-1
SX-2
URX-60
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tool-Free Calibration: Tools not required with our patented 'Zero-Ring' calibration
- Quick Results: High quality optical glass prism and all-metal housing design allows for quick temperature equilibrium
- Accurate and Sharp Readings: Large scale is best in class delivering clear, sharp figures, screen shading and incredible contrast for overall accuracy
- Protective Grip: The rubber grip reduces hand slipping and guards against user's hand heat to maintain accuracy
Spécification
Spécification
| Type | Réfractomètre Brix |
| Scale Range | 0 à 32 Brix |
| Indice de réfraction | 1.33to1.38 |
| Description | Réfractomètre portatif, BX-1, 0 à 32 % Brix, ATC |
| Modèle | BX-1 |
| Type d’échantillon | Transparent et translucide |
| Volume d’échantillon | >0.1 mL |
| Étalonnage | Étalonnage sans outil |
| Précision | ± 0,2% |
| Résolution | 0.20% |
| Afficher plus |