Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Système d’aspiration portatif HandE-Vac
Ensemble complet d’outils pour l’aspiration — Retirez rapidement le surnageant à partir des différentes plaques de culture cellulaire ou plaques multipuits et boîtes grâce à l’aspirateur portatif HandE-Vac Argos Technologies.
Marque: Cole-Parmer™ Essentials EV514
264.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Adaptateur monocanal pour pointe jetable
Description
À utiliser avec les pipettes Pasteur, les pipettes d’aspiration en plastique ou une variété d’adaptateurs pour des applications spécifiques. Le bouton sensible à la pression situé sur le dessus de l’unité contrôle la quantité spécifique d’application de vide. Fonctionne avec une source de vide interne standard ou avec les systèmes d’aspiration M-Vac ou E-Vac autoclavablesSpécification
E-Vac Only | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
Plastique | |
1 | |
Aspirateur portatif | |
Systèmes daspiration M-Vac ou E-Vac | |
Adaptateur monocanal pour pointes jetables |
Non | |
Noir | |
Ergonomique | |
EV514 | |
HandE-Vac | |
4 L | |
Systèmes daspiration E-Vactrade;, M-Vactrade;, ou source de vide interne |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
10Heures
19Minutes
40Secondes
2