Learn More
asecos™ Pelle
Code produit. 17866406 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
187,00 mm
240 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17866406
Marque: asecos™ 14370
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour répartir et ramasser les granulés
  • PP
  • rouge
Spécification
Matériau Polypropylène
Type Shovel
Longueur (impériale) 9.45 in.
Longueur (métrique) 240 mm
Largeur (impériale) 9.45 in.
Largeur (métrique) 240.00 mm
Hauteur (impériale) 36.22 in.
Hauteur (métrique) 920.00 mm
Poids (impériale) 2.20 lb.
Poids (métrique) 1 kg