Learn More
Thermo Scientific™ Kit de vidange pour bains-marie Precision™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de pompe:
Pompe de vidange
Conditionnement:
1 pièce
Description
Vider votre bain d’eau Thermo Scientific™ Precision™ avec une pompe manuelle ou un ensemble de drain.
Pompe manuelle
- Siphonnez pour pomper l’eau hors de n’importe quel bain
- Vidangez rapidement les bains-marie à agitation, à circulation ou pour coliformes grâce à ce kit de vidange
- Inclut : Tuyau, insert de déconnexion rapide, vanne de déconnexion rapide
Spécification
Spécification
| Description | Kit de vidange |
| Type de pompe | Pompe de vidange |
| Type | Kit de vidange rapide |