Learn More
Buerkle™ Pompe manuelle OTAL™
Code produit. p-8002220
Click to view available options
Débit:
12 L/min
14 L/min
20 L/min
26 L/min
4 L/min
Matériau:
Acier inoxydable
PVDF
Polypropylène
Polypropylène, PVC
Conditionnement:
1 pièce
¡Attention! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique.
Code produit. 10697331
Marque: Buerkle™ 50051000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
¡Attention! Assurez-vous de prendre en compte la Liste de résistance chimique.
Garantit l’élimination du liquide résiduel grâce à ces pompes manuelles polyvalentes. Les pompes manuelles OTAL™ de Buerkle™ sont équipées d’un tube d’immersion télescopique qui s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion, permettant à la pompe manuelle compacte d’être utilisée avec différents récipients.
Les pompes à main OTAL s’adaptent à la plupart des bidons de stockage commerciaux. Le tube à immersion télescopique s’adapte à la hauteur du récipient lors de l’insertion. L’élimination correcte du liquide résiduel est donc garantie et la pompe à main peut être utilisée avec différents récipients.
  • Pompe à main particulièrement compacte
  • Bonne capacité de pompage
  • Équipé de bouchons universels en PVC souple, pour des ouvertures de récipient de 30–70 mm (1,18-2,76 po) Ø
Pompes à main OTAL avec tubes d’alimentation en PP :
  • résistant aux acides faibles, alcalis et détergents.
Pompe avec tubes d’alimentation en PVDF :
  • convient particulièrement aux acides et aux alcalis, ne convient pas aux acides et alcalis fortement oxydants.
  • Grâce à ses propriétés spécifiques, le PVDF offre une résistance chimique supérieure à celle du PP. Résistant à l’agent de blanchiment au chlore.
Pompe en acier inoxydable AISI 304 (1.4301) :
  • pour les liquides qui ne sont pas facilement combustibles dans la catégorie de danger AIII (VbF).
  • La pompe à main OTAL en PP ou PVDF doit être utilisée pour les milieux caustiques.
Pompe avec tuyau et robinet d’arrêt :
  • tuyau de décharge d’une longueur de 1,5 m en PVC et robinet d’arrêt en PP/PE, tube d’alimentation en PP.
  • Le tuyau de décharge est particulièrement adapté au remplissage des récipients éloignés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Stockage commercial
Débit 4 L/min
Comprend Tubes de distribution en polypropylène de 12 mm de diamètre
Poids (métrique) 1 kg
À utiliser avec Tambour de stockage commercial
Profondeur (métrique) 45 cm
Longueur du tube de pompe 45 cm
Propriétés de résistance Résistant aux alcaloïdes, aux détergents et aux acides faibles
Type Pompe manuelle
Diamètre d’ouverture du tambour de 20 à 36 mm