Learn More
Buerkle™ Pompe à solvant manuelle pour boîtes en papier aluminium
Click to view available options
Débit:
10 L/min
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les pièces en contact avec le milieu sont fabriquées en acier inox AISI 304 (1.4301) et PTFE
- Tube de décharge rigide avec robinet d’arrêt en acier inox / PTFE
- Adapté aux récipients avec filetage R 2 po.
- Adaptateur de filetage pour récipients vendus en tant qu’accessoire
Spécification
Spécification
| Applications | Solvant |
| Description | Pour bec verseur avec 35 mm de diamètre |
| Débit | 10 L/min |
| Comprend | Adaptateur fileté |
| Poids (métrique) | 2,052 kg |
| À utiliser avec | Boîte en feuille d’étain |
| Profondeur (métrique) | 60 cm |
| Type | Pompe à solvant, commande manuelle |
| Certifications/Conformité | Groupes d'explosion IIA, IIB et IIC, pour l'utilisation en zone de protection EX 0 et 1 |
| Matériau | PTFE, acier inoxydable |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering