Learn More
Sachets desséchants Drierite™ Hammond™
Click to view available options
Quantité:
750boîte
6 g
1 oz.
8 oz.
Description
Les sachets en crêpe non tissés remplis de Drierite (sulfate de calcium anhydre) sèchent complètement l’air dans un emballage ou un récipient pendant l’expédition ou le stockage.
- Robustes et maintenus ensemble à l’aide de joints thermiques
- Adaptés à des températures élevées
- Ne libèrent pas l’humidité absorbée à moins 350°F
Spécification
Matériau | Calcium Sulfate |
Quantité | 750boîte |
Compatibilité | Ces sachets sont étanches à la poussière et leur protection dure plusieurs mois |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- X750 BAG DRIERITE 3G
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- MIXTURE LIST-Contient: calcium sulphate