Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 7000 modifiées
Code produit. 10104082
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10104082
Marque: Hamilton™ 86257
Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,05 μl à 5 μl. La série 7000 est la seule seringue à volume mort nul. Le fil du piston de jauge fine se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour assurer l’expulsion de tout le solvant de l’aiguille.
  • Ces seringues sont idéales pour la distribution de volumes compris entre 0,05 µl et 5 µl
  • Les seringues de la série 7000 sont les seules seringues à volume mort nul
  • Le fil du piston de calibre fin se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour garantir l’expulsion de l’intégralité du solvant hors de l’aiguille
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable (piston), Tungstène (cylindre)
Calibre d’aiguille 32 G
Diamètre (impériale) interne 0,0041 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0041 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,104 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,009 in
Diamètre (impériale) externe 0,308 in
Diamètre (métrique) interne 0,104 mm
Diamètre (métrique) externe 7,82 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,235 mm
À utiliser avec (application) Conçus pour une utilisation avec des micropositionneurs mécaniques, des systèmes de microinjection et des instruments stéréotaxiques, des applications de sciences de la vie
Longueur (impériale) 4 po
Longueur (impériale) de l’aiguille 3,94 in
Longueur (métrique) 10,2 cm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 6000°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 7000.5KHOC
Numéro de pointe d’aiguille 3
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 0,5 μl
Type de pointe d’aiguille Arrondi
Type de connexion Connecteur moleté