Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
26 G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe
Arrondi
Cône
Diamètre (impériale) interne:
0,004 in
0,005 in
0,0051 in
0,0059 in
0,0063 in
0,007 in
0,01 in
0,016 in
Diamètre (impériale) externe:
0,008 in
0,0094 in
0,01 in
0,012 in
0,014 in
0,016 in
0,018 in
0,019 in
0,028 in
Conditionnement:
6 pièces
Description
- La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
- Calibres, longueurs et styles de pointes personnalisés disponibles
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Acier inoxydable (embase) |
| Calibre d’aiguille | 30 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,0063 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,012 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,16 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,31 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéales lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille de seringue de rechange |
| Afficher plus |