Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles à petite embase (seringues 2,5-100 μl)
Code produit. 10284302
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
26 G
27 G
28 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe
Arrondi
Cône
Diamètre (impériale) interne:
0,004 in
0,005 in
0,0051 in
0,0059 in
0,0063 in
0,007 in
0,01 in
0,016 in
Diamètre (impériale) externe:
0,008 in
0,0094 in
0,01 in
0,012 in
0,014 in
0,016 in
0,018 in
0,019 in
0,028 in
missing translation for 'unitSize'
6 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10284302
missing translation for 'mfr': Hamilton™ 778406
This item is not returnable. View return policy
Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de style (RN) de 100 μl ou moins.
  • La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
  • Calibres, longueurs et styles de pointes personnalisés disponibles
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Matériau Acier inoxydable (embase)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,016 in
Diamètre (impériale) externe 0,028 in
Diamètre (métrique) interne 0,41 mm
Diamètre (métrique) externe 0,72 mm
À utiliser avec (application) Minimise le risque d’obstruction des aiguilles
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille de seringue de rechange
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Cône