Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC d’échange d’anions PRP-X100 : Acier inoxydable
Conditionnement des colonnes polymériques pour la séparation des anions inorganiques et organiques de 10 à 500 ppm
Marque:  Hamilton™ 79810
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.11200kg
Code produit. 11597904
  • 1085.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-10-2024
Description
Détermination facile des ions
  • Les colonnes de chromatographie d’échange d’ions PRP-X100 permettent de séparer facilement les ions inorganiques. Ces colonnes peuvent être utilisées avec les chromatographes d’échange d’ions ou HPLC existants pour déterminer facilement les anions dans presque n’importe quelle matrice d’échantillon y compris l’air, l’eau et les sols.
Mieux que les méthodes chimiques humides
  • La chromatographie d’échange d’ions réduit considérablement le prétraitement des échantillons et améliore la précision des résultats lors de l’utilisation de méthodes colorimétriques ou chimiques humides
Haute sensibilité
  • À utiliser pour séparer les ions à des concentrations de 1 ppm à 1 000 ppm sans suppression ou pour élaborer des techniques de préconcentration
Longue durée de vie de la colonne
  • Le support polymérique hautement inerte résiste aux attaques chimiques des solvants organiques et tampons aqueux (0-100 % aqueux ou organiques ; pH 1 à 13), ce qui prolonge efficacement la durée de vie de la colonne. Si les performances de la colonne se détériorent (élargissement des pics et perte de symétrie), le protocole de régénération rétablit généralement l’état d’origine de la chromatographie.
Analysez les anions difficiles comme les plus courants
  • Séparez facilement les anions difficiles tels que le cyanure, le borate et le silicate à un pH élevé (11,5). Le conditionnement polymérique est stable du pH 1 au pH 13, de sorte qu’une seule colonne peut être utilisée pour l’analyse des anions difficiles comme des anions plus courants.
Détection facile et éluants courants
  • La détection de la conductivité fonctionne par la mesure de la conductance accrue des ions d’échantillons d’élution par rapport à la conductance du fond
Spécification
Spécification
4,1 mm
Analyse du fluorure, du carbonate, du chlorure, du nitrite, du bromure, du nitrate, du phosphate, du sulfate et d’autres ions
5000 psi (345 bar)
5 μm
100 Å
L47
PSDVB/Triméthylammonium
Échange d’ions
Colonne HPLC
1 ml/min
50 mm
pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique
1 à 13
5°C à 60°C
Phase d’échange d’anions
Échange d’ions