Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC d’échange d’anions PRP-X100 : Acier inoxydable
Conditionnement des colonnes polymériques pour la séparation des anions inorganiques et organiques de 10 à 500 ppm
Marque: Hamilton™ 79190
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.18600kg
Description
Détermination facile des ions
- Les colonnes de chromatographie d’échange d’ions PRP-X100 permettent de séparer facilement les ions inorganiques. Ces colonnes peuvent être utilisées avec les chromatographes d’échange d’ions ou HPLC existants pour déterminer facilement les anions dans presque n’importe quelle matrice d’échantillon y compris l’air, l’eau et les sols.
- La chromatographie d’échange d’ions réduit considérablement le prétraitement des échantillons et améliore la précision des résultats lors de l’utilisation de méthodes colorimétriques ou chimiques humides
- À utiliser pour séparer les ions à des concentrations de 1 ppm à 1 000 ppm sans suppression ou pour élaborer des techniques de préconcentration
- Le support polymérique hautement inerte résiste aux attaques chimiques des solvants organiques et tampons aqueux (0-100 % aqueux ou organiques ; pH 1 à 13), ce qui prolonge efficacement la durée de vie de la colonne. Si les performances de la colonne se détériorent (élargissement des pics et perte de symétrie), le protocole de régénération rétablit généralement l’état d’origine de la chromatographie.
- Séparez facilement les anions difficiles tels que le cyanure, le borate et le silicate à un pH élevé (11,5). Le conditionnement polymérique est stable du pH 1 au pH 13, de sorte qu’une seule colonne peut être utilisée pour l’analyse des anions difficiles comme des anions plus courants.
- La détection de la conductivité fonctionne par la mesure de la conductance accrue des ions d’échantillons d’élution par rapport à la conductance du fond
Spécification
2,1 mm | |
250 mm | |
pH 1 à 13, aqueux de 0 à 100 %, modificateur organique | |
1 à 13 | |
5°C à 60°C | |
Phase d’échange d’anions | |
Échange d’ions | |
Acier inoxydable |
1 ml/min | |
5000 psi (345 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
L47 | |
PSDVB/Triméthylammonium | |
Échange d’ions | |
Colonne HPLC |