Learn More
Hamilton™ Accessoire pour colonnes HPLC en phase inverse PRP-C18 - Kits de pré-colonnes
Les pré-colonnes protègent les colonnes HPLC et éliminent les contaminants sous forme de particules et les composés hautement adsorbants des échantillons, ce qui prolonge la durée de vie des colonnes analytiques
Marque:  Hamilton™ 79687
Code produit. 15303984
  • 383.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colonnes de protection sont modulaires et le remplacement des cartouches peut être réalisé facilement et sans outil. Les supports de cartouche de la pré-colonne sont disponibles en acier inoxydable et en PEEK, en fonction de la colonne. Les deux conceptions sont optimisées pour réduire le volume mort et empêcher un élargissement supplémentaire de la bande des colonnes.
Les supports des cartouches sont réutilisables indéfiniment. Comme pour toutes les pré-colonnes, celles-ci doivent être installées avant la colonne analytique et après la vanne d’injection.
Pré-colonnes pour colonnes HPLC en acier inoxydable
  • Matériau du boîtier : Aluminium anodisé
  • Taille et matériaux de la tubulure de raccordement : Dia. ext. 1/16 po, dia. int. 0,28 mm, acier inoxydable 316
  • Matériaux de la cartouche : Cylindre : CTFE ; manchon : Acier inoxydable 304 ; Frittages : Acier inoxydable 316 ; Porosité du frittage :2 μm
  • Dimensions de la cartouche : 20 x 2,3 mm de dia. int.
  • Volume de lit de cartouche : 80 μL
  • Matériau d’emballage de la cartouche : Comme indiqué sur la cartouche
Pré-colonnes semi-préparatives/préparatives pour colonnes HPLC en acier inoxydable
  • Matériau du boîtier : Aluminium anodisé
  • Taille et matériaux de la tubulure de raccordement : Dia. ext. 1/16 po, dia. int. 0,28 mm, acier inoxydable 316
  • Matériaux de la cartouche : Cylindre : CTFE ; manchon : Acier inoxydable 304 ; Frittages : Acier inoxydable 316 ; Porosité du frittage :2 μm
  • Dimensions de la cartouche : D.I. : 20 x 4,6 mm
  • Volume de lit de cartouche : 332 μL
  • Matériau d’emballage de la cartouche : Comme indiqué sur la cartouche
Pré-colonnes pour colonnes HPLC en PEEK
  • Matériau du boîtier : Polyétheréthercétone (PEEK) et Delrin
  • Taille et matériaux de la tubulure de raccordement : Dia. ext. 1/16 po, dia. int. 0,25 mm, PEEK
  • Matériaux de la cartouche : Cylindre : PEEK ; Frittages : Titane ; Porosité du frittage : 2 μm
  • Dimensions de la cartouche : D.I. : 8,0 x 3,0 mm
  • Volume de lit de cartouche : 56 μL
  • Matériau d’emballage de la cartouche : Comme indiqué sur la cartouche
Spécification
Spécification
1 à 13
8 mm
4,6 mm
Titane
12 à 20 μm
5000°psi
Précolonne analytique