Learn More
Hamilton™ PRP-C18, résine en vrac de 5 μm, 4 g
Résine en vrac pour ceux qui préfèrent emballer leurs propres colonnes HPLC.
Marque: Hamilton™ 79791
Description
Conçue pour fournir des séparations en phase inverse à haute efficacité sur une durée de vie prolongée de la colonne dans presque toute phase mobile ou pH. La phase stationnaire rigide a une excellente stabilité mécanique et thermique, ne souffre pas de rétrécissement ni de gonflement et est complètement inerte à la plupart des conditions couramment rencontrées dans la chromatographie en phase inverse. La résine en vrac PRP-C18 Hamilton est destinée à la HPLC à usage général et est particulièrement bien adaptée aux applications spécialisées dans les secteurs clinique, pharmaceutique, environnemental, alimentaire, de médecine légale et des sciences de la vie.
- Mode de séparation : phase inversée
- Phase stationnaire : PRP-C18
- Format : résine en vrac
- Volume des pores : 0,624 cm3/g
- Restauration : exécuter un gradient de 100 % d’eau à 100 % d’acétonitrile (répéter trois fois)
Spécification
> 100°C | |
100 Å | |
1 à 14 | |
368 m2/cm3 | |
PRP-C18 | |
En phase inversée |
5 μm | |
PRP-C18 | |
4 g | |
Résine en vrac | |
PS-DVB fonctionnalisé avec C18 |