Learn More
Hamilton™ Colonnes HPLC en phase inverse PRP™-3
Colonnes polymériques 300 Å PRP-3 pour la séparation par gradient des peptides et des protéines
Marque:  Hamilton™ 79466
Code produit. 10045370
  • 1035.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colonnes polymériques en phase inverse PRP-3, conditionnées avec un support en poly(styrène-divinyl)benzène, durent plus longtemps que les colonnes à base de silice. Le support est stable à la pression jusqu’à 5 000 psi et réticulé pour empêcher tout rétrécissement ou gonflement lorsque la phase mobile est modifiée. Le support est entièrement polymérique et aucun groupe C18 ne doit être hydrolysé ; la durée de vie de la colonne est allongée.
Stabilité du pH supérieure
  • La stabilité inhérente des colonnes PRP-3 permet leur utilisation pour toute méthode de purification de protéines, du pH1 au pH 13. Les colonnes PRP-3 vous permet d’analyser la pureté des protéines à des pH extrêmement faibles ou élevés.
  • Récupération des protéines
    • Les 300Å pores du support des colonnes PRP-3 contribuent à une bonne récupération (>90 %) de votre protéine. Le conditionnement en poly(styrène-divinylbenzène) hautement inerte améliore la récupération des protéines car aucun groupe silanol sur le support ne provoque une adsorption irréversible des protéines
  • Large applicabilité
    • Facile à utiliser et idéale pour la plupart des séparations de protéines, dans des conditions de pH comprises entre 1 et 13, avec modificateur organique (0-100 %) de presque tous les types, du plus courant au plus rare
  • Extrapolation
    • Une sélection de tailles de colonne est disponible, de l’échelle analytique à l’échelle semi-préparative et préparative. L’extrapolation des échantillons est facilitée par l’uniformité du conditionnement des colonnes PRP-3, des modèles analytiques aux modèles préparatifs.
    • La colonne analytique courte (50 mm) convient à l’élution par gradient des protéines dont le poids moléculaire est élevé. La colonne plus longue (150 mm) convient aux protéines plus petites.
    Caractéristiques du produit :
    • Granulométrie : 10 μm et 12-20 μl
    • Huit diamètres internes de colonne : 2,1 à 21,2μl
    • Matériaux des deux colonnes : Acier inox 316 et PEEK
    • Pré-colonnes analytiques et semi-préparative / préparatives
    • Dimensions personnalisées disponibles
    Spécification
    Spécification
    Colonne analytique
    150 mm
    10 μm
    300 Å
    L21
    PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
    Phase inverse
    4,1 mm
    5000 psi (345 bar)
    1 à 13
    5°C à 85°C
    PRP-3
    Phase inverse