Learn More
Hamilton™ Fils de nettoyage en tungstène
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Aiguille 23s, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguille 27G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguilles 22, 23G et supérieur, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguilles 22s, 25s et 28 à 30G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguilles 24 à 26G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Aiguilles 26s et 31 à 33G, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Fils en tungstène, mieux utilisés avec le concentrat de nettoyage d’aiguille Hamilton Company (14-819-85, 14-819-86).
Informations sur la commande
Dix fils par paquet.
Spécification
Spécification
| Matériau | Tungsten |
| Longueur (impériale) | 7 po |
| Longueur (métrique) | 17,78 cm |
| Type de produit | Fil de nettoyage |
| À utiliser avec (équipement) | Aiguille 23s, kit de nettoyage de seringues et d’aiguilles |