Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ et Gastight™ modèle 1701N pour Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850 ALS GC
Code produit. 10696411
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 à 26s G
23s G
26s G
Type de connexion:
Amovible
Soudé
Modèle:
1701 N
1701 RN
Quantité:
6 Paquets
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10696411
Marque: Hamilton™ 80089
Conçues pour fonctionner avec les échantillonneurs de chromatographie en phase gazeuse (GC) et les échantillonneurs automatiques de liquide (ALS) Agilent 7673, 7683, 7693 et 6850
Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre le corps de la seringue et le piston, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz.
Embouts pour seringues
  • Aiguille fixe (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le corps de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
  • Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 23s, 26s, 23s-26s
  • Spécification
    Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
    Calibre d’aiguille 23 à 26s G
    Diamètre (impériale) interne 0,018 in
    Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0133 à 0,005 in
    Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure de 0,64 à 0,13 mm
    Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 à 0,0187 in
    Diamètre (impériale) externe 0,26 in
    Diamètre (métrique) interne 0,46 mm
    Diamètre (métrique) externe 6,6 mm
    Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure de 0,72 à 0,47 mm
    Longueur (impériale) 1,7 in
    Longueur (impériale) de l’aiguille 1,71 in
    Longueur (métrique) 43 mm
    Type de produit Seringue Gastight
    Pression max. 1000°psi
    Température max. (impériale) 239°F
    Température max. (métrique) 155°C
    Température (impériale) min. 50°F
    Modèle 1701 RN
    Numéro de pointe d’aiguille AS
    Température min. (métrique) 10°C
    Quantité Chaque
    Volume (métrique) 10 μl
    Longueur (métrique) de l’aiguille 43,4 cm
    Type de pointe d’aiguille Cône
    À utiliser avec (équipement) Échantillonneur automatique de liquides Agilent 7673, 7683, 6850, échantillonneurs automatiques pour chromatographie en phase gazeuse
    Type de connexion Amovible