Learn More
Hamilton™ Accessoires Microlab™ - Ensemble de tubulures en PTFE
À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Marque:  Hamilton™ 240133
Code produit. 12698333
  • 78.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Spécification
Spécification
Tubulure de distribution
54,01 po
Système de dilution/distribution Microlab™ 600
12 G
FEP
1372 mm
Filetages de tubulure 1/4-28
5.15 ml