missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hamilton™ Accessoires Microlab™ - Ensemble de tubulures en PTFE
À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Marque: Hamilton™ 61615-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- À utiliser avec les diluteurs / distributeurs Hamilton Microlab 600 ou le système de pipetage Microlab 300
Spécification
Tubulure de remplissage | |
47,99 po | |
Système de dilution/distribution Microlab™ 600 | |
18 G |
FEP | |
1219 mm | |
Filetages de tubulure 1/4-28 | |
1.15 ml |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu