Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 - Seringues (BFP)
À utiliser avec le diluteur/distributeur MICROLAB600
Marque:  Hamilton™ 59000-10
Code produit. 15146862
  • 167.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La seringue a une pointe de piston conique qui s’étend à travers la terminaison filetée et dans la soupape. Cette conception unique permet d’expulser l’air de la seringue et de la soupape, ce qui réduit le nombre de cycles d’amorçage requis.
Spécification
Spécification
1702 BFP
25 μl
Distributeurs Microlab™ 600