Learn More
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 - Seringues (BFP)
À utiliser avec le diluteur/distributeur MICROLAB600
Marque: Hamilton™ 59000-15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La seringue a une pointe de piston conique qui s’étend à travers la terminaison filetée et dans la soupape. Cette conception unique permet d’expulser l’air de la seringue et de la soupape, ce qui réduit le nombre de cycles d’amorçage requis.
Spécification
1705 BFP | |
50 μl | |
Distributeurs Microlab™ 600 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hamilton™ Accessoires pour système de diluteur / distributeur Microlab™ 600 - Seringues (BFP) > Taille : 50 μl ; Plage optimale : 5 à 50 μl
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu