Learn More
Hamilton™ Aiguilles à bout rond à embase en métal (Luer-Lock)
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
33 G
Conditionnement:
6 pièces
Description
Peuvent être utilisées avec des seringues TLL et des connecteurs LT ou TLL.
- En acier inox 304
- La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
- En conditionnement pratique en paquets de six
- Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
- Les aiguilles sont disponibles de 10 à 33 ga
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable |
| Calibre d’aiguille | 19 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,027 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,042 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,69 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille |
| Type de pointe d’aiguille | Arrondi |
| Afficher plus |