Learn More
Hamilton™ Aiguilles à bout rond à embase en métal (Luer-Lock)
Code produit. 10775944
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
17 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22s G
22 G
23 G
24 G
25 G
26s G
26 G
33 G
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10775944
Marque: Hamilton™ 91025
Peuvent être utilisées avec des seringues TLL et des connecteurs LT ou TLL.
  • En acier inox 304
  • La longueur d’aiguille standard est de 51 mm (2 po)
  • En conditionnement pratique en paquets de six
  • Aiguilles disponibles avec longueurs et modèles de pointe personnalisés.
  • Les aiguilles sont disponibles de 10 à 33 ga
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Laiton nickelé (embase), Acier inoxydable
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (impériale) interne 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,01 in
Diamètre (métrique) interne 0,26 mm
Diamètre (métrique) externe 0,51 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Aiguille
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Seringues Luer-Lock en PTFE et connecteurs à embout Luer ou Luer-Lock en PTFE