Learn More
Hamilton™ Adaptateur de pointe jetable
Conçu pour permettre le raccordement d’une pointe de pipette jetable standard de 1 ml à l’extrémité d’une seringue Hamilton™.
Marque: Hamilton™ 31330
6.24 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21640" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- L’adaptateur se connecte aux seringues standard à embout Luer (LT) et Luer-Lock en PTFE (TLL)
- Idéal pour éliminer la possibilité de contamination croisée
- En CTFE
- Fournis individuellement
Spécification
CTFE | |
Adaptateur à embout Luer | |
100 μl | |
Distributeurs à répétition PB600-1 |