Learn More
Hamilton™ Seringues S-Line pour échantillonneur automatique CTC PALtrade;
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
Modèle:
1702 N
1705 N
1725 N
701 N
75 N
Conditionnement:
1 pièce
Description
pLa seringue S-Line économique est fabriquée à la main à partir des matériaux de la plus haute qualité pour dépasser vos attentes pour la plupart des applications chromatographiques standard. La version Gastighttrade; de la seringue S-Line est un choix idéal pour les injections d’échantillons GC. Elle intègre une pointe de piston en PTFE usinée de précision qui crée un joint sans fuite. Avec l’ajustement serré dans le corps en verre, la pointe essuie l’intérieur du corps de seringue sans échantillon, ce qui minimise le transfert des échantillons. Cette fonctionnalité est particulièrement utile avec des échantillons hétérogènes, car elle réduit les risques de dépôts qui provoqueraient le gel du piston./ppulliLe choix économique pour les applications d’échantillonneur automatique CTC PAL /liliBénéficiez d’une excellente performance pour une utilisation quotidienne pour des injections GC à une valeur exceptionnelle/liliPointe de piston en PTFE usiné de précision qui crée un joint sans fuite/liliL’ajustement serré dans le corps en verre minimise le transfert des échantillons/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,01 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,41 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,71 mm |
| À utiliser avec (application) | Injections d’échantillonneur automatique GC |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Seringue S-Line |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction