Learn More
Hamilton™ Seringues HPLC 700 à débit constant et pièces de rechange
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
Type de produit:
Aiguille de rechange
Seringue Gastight
Modèle:
CR-700
CR700-20
CR700-200
CR700-50
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les volumes sont sélectionnés avec des précisions de micromètre, le piston est entraîné par ressort et injecte les échantillons à une vitesse constante. Trois modèles de seringues CR-700 sont disponibles avec des volumes de 20, 50 ou 200 μl.
Types de pointe d’aiguille
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 22
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Modèle | CR-700 |
| Quantité | Chaque |
| Type de pointe d’aiguille | Arrondi |
| À utiliser avec (équipement) | Vannes d’injection HPLC |