Learn More
Hamilton™ Seringues HPLC 700 à débit constant et pièces de rechange
Code produit. 10055610
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
Type de produit:
Aiguille de rechange
Seringue Gastight
Modèle:
CR-700
CR700-20
CR700-200
CR700-50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10055610
Marque: Hamilton™ 84302
Seringues sont conçues pour permettre une injection facile et reproductible d’échantillons liquides dans un injecteur sur instruments HPLC. CR-700 normalise trois variables principales : le volume de l’échantillon, la vitesse d’injection et la profondeur de pénétration de l’aiguille. Même lorsqu’il est utilisé par différents techniciens, le CR-700 fournit une reproductibilité de +1 % du volume total de la seringue dans les procédures de routine.
Les volumes sont sélectionnés avec des précisions de micromètre, le piston est entraîné par ressort et injecte les échantillons à une vitesse constante. Trois modèles de seringues CR-700 sont disponibles avec des volumes de 20, 50 ou 200 μl.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 22
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,016 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,028 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 500°psi
Température max. (impériale) 176°F
Température max. (métrique) 80°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle CR700-200
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 200 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Vannes d’injection HPLC