Learn More
Hamilton™ Seringues HPLC 700 à débit constant et pièces de rechange
Code produit. 10015590
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
Type de produit:
Aiguille de rechange
Seringue Gastight
Modèle:
CR-700
CR700-20
CR700-200
CR700-50
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10015590
Marque: Hamilton™ 84301
Seringues sont conçues pour permettre une injection facile et reproductible d’échantillons liquides dans un injecteur sur instruments HPLC. CR-700 normalise trois variables principales : le volume de l’échantillon, la vitesse d’injection et la profondeur de pénétration de l’aiguille. Même lorsqu’il est utilisé par différents techniciens, le CR-700 fournit une reproductibilité de +1 % du volume total de la seringue dans les procédures de routine.
Les volumes sont sélectionnés avec des précisions de micromètre, le piston est entraîné par ressort et injecte les échantillons à une vitesse constante. Trois modèles de seringues CR-700 sont disponibles avec des volumes de 20, 50 ou 200 μl.
Types de pointe d’aiguille
  • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 22
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Type de produit Seringue Gastight
Pression max. 1000°psi
Température max. (impériale) 176°F
Température max. (métrique) 80°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle CR700-20
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 20 μl
Type de pointe d’aiguille Arrondi
À utiliser avec (équipement) Vannes d’injection HPLC