Learn More
Hamilton™ Adaptateur Chaney pour seringues Microliter/Gastight™ séries 700 800 7000/1700 1800
Conçus pour fonctionner avec les seringues Microliter série 700, 800, 7000 et les seringues Gastight série 1700 et 1800.
Marque: Hamilton™ 14700
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les adaptateurs sont conçus pour fournir des injections homogènes et reproductibles et empêchent également aux pistons de se plier.
Spécification
Adaptateur de reproductibilité | |
Chaque | |
Seringues Hamilton modèle 75 et série 701 |