Learn More
Hamilton™ Seringues Microliter™ 7000 modifiées
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
23 G
24 G
25 g
Numéro de pointe d’aiguille:
2
3
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ces seringues sont idéales pour la distribution de volumes compris entre 0,05 μl et 5 μl
- Les seringues de la série 7000 sont les seules seringues à volume mort nul
- Le fil du piston de calibre fin se déplace jusqu’à l’extrémité de l’aiguille pour garantir l’expulsion de l’intégralité du solvant hors de l’aiguille
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Calibre d’aiguille | 25 g |
| Diamètre (impériale) interne | 0,005 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,005 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,145 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,145 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7,82 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,515 mm |
| Afficher plus |