Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter™ : terminaison RN
Code produit. 10528511
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
22 G
26s G
Modèle:
75
701
702
705
710
725
750
Quantité:
6/boîte
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10528511
Marque: Hamilton™ 80830
La seringue série 700 est la seringue Hamilton originale, assemblée à la main. Cette série de seringues est idéale pour distribuer des volumes allant de 0,5 μl à 500 μl. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série.
  • Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
  • Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
  • Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Spécification
Matériau PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (impériale) interne 0,135 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,0161 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,41 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,0283 in
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 3,26 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue Microliter
Pression max. 1000°psi
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 750
Numéro de pointe d’aiguille 2
Quantité Chaque
Volume (métrique) 500 μl
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Amovible