Learn More
Hamilton™ Seringues 700 Microliter™ : Terminaison LT
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Diamètre (impériale) interne:
0,019 in
0,029 in
0,041 in
0,061 in
0,091 in
0,135 in
Diamètre (métrique) externe:
6,6 mm
7,75 mm
Pression max.:
1000°psi
2000°psi
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Seringue Hamilton originale, assemblée à la main
- Idéal pour la distribution de volumes allant de 0,5 µl à 500 µl
- Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles dans cette série
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) |
| Diamètre (impériale) interne | 0,019 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,26 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,485 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 6,6 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la distribution de petits volumes afin d’atteindre le plus haut niveau de précision et d’exactitude possible |
| Type de produit | Seringue Microliter |
| Pression max. | 2000°psi |
| Température max. (impériale) | 239°F |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction