Learn More
Hamilton™ Pipette micro-seringue
Pour les échantillons non compatibles avec les pointes de pipettes en polypropylène traditionnelles.
Marque: Hamilton™ 84250
Requires : Pointes jetables pour micropipettes (13-684-112B)
Description
- Pointe jetable
- L'échantillon humidifie uniquement la pointe jetable en PTFE, empêchant ainsi toute contamination croisée
- Le piston à ressort et les butées réglables garantissent une reproductibilité exceptionnelle
- L'aiguille électro-scellée de 19 mm permet de fixer facilement les pointes en PTFE
Spécification
Non autoclavable | |
Vannes d’injection HPLC et pipette d’échantillons | |
19,1 mm | |
Oui | |
0,2 à 3,0 mu; litres |
NIST | |
0,75 po | |
Pipette à microseringue | |
701 N | |
Vannes d’injection HPLC et pipette d’échantillons |