Learn More
Hamilton™ Microliter™ / Gastight™ séries 700 7000/1700 1000 : Terminaison TLL
Les seringues sont dotées d’adaptateurs Chaney intégrés
Marque:  Hamilton™ 81624
Code produit. 12846003
  • 309.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Conçues pour ajuster les injections reproductibles et empêcher le piston de se plier. Les seringues de cette catégorie sont soit des seringues Microliter (série 700/7000), soit des seringues Gastight (série 1700/1000). Les seringues de Microliter sont équipées d’un piston en acier inox monté à la main sur le corps en verre et conçues pour l’échantillonnage des liquides. Les seringues Gastight sont dotées de pointes de piston en PTFE qui créent des connexions étroites entre le corps de la seringue et le piston, ce qui permet l’échantillonnage de liquides ou de gaz. Ces seringues sont dotées d’un embout Luer-Lock en PTFE. Disponible en volume de 0,5 μl à 10 ml.
Luer-Lock en PTFE (TLL). Il s’agit d’un Luer mâle avec une embase en laiton nickelé. Cet embout accepte les aiguilles à embase métallique et à embase Kel-F et les verrouille
Types de pointes d’aiguille
  • Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anticarottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
  • Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 26s, 25, 24, 23, 22, 22s
Spécification
Spécification
Non autoclavable
0,574 in
14,6 mm
Conçu pour l’échantillonnage de liquides ou de gaz afin d’atteindre le plus haut niveau d’exactitude et de précision possible
Seringue Gastight
239°F
50°F
Aiguille non comprise
Chaque
Luer-Lock
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe)
0,695 in
17,7 mm
Adaptateur Chaney intégré, petits fils de piston
200 psi
115°C
1010 TLLCH SYR
10°C
10 mL