Learn More
Hamilton™ Seringues numériques séries 700 et 1700 Gastight™ et Microliter™ : Terminaison N
Code produit. 10777611
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Type de pointe d’aiguille:
Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Arrondi
Modèle:
75
701
702
705
710
725
1701
1702
1705
1710
1725
Type de connexion:
Amovible
Soudé
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10777611
Marque: Hamilton™ DS80400
Permettent d’obtenir facilement une précision allant jusqu’à 0,5 % tout en distribuant des volumes de 500 μl à 50 nl
La seringue élimine les erreurs de parallaxe en fournissant un affichage numérique sur son écran LCD intégré. La butée réglable du piston garantit le positionnement reproductible de celui-ci.
Lecture facile
Lisez directement le volume de la seringue sur l’écran à cristaux liquides. L’affichage numérique élimine les erreurs de lecture du volume de la seringue et garantit la même lecture de celui-ci par toutes les personnes du laboratoire.
Idéales pour l’étalonnage des instruments
Chaque seringue numérique est un dispositif étalonné traçable selon les méthodes NIST. Utilisez-les pour étalonner vos instruments analytiques (AA/ICP, GC, HPLC, etc.), préparer des étalons et des échantillons de pointes. Elles permettent de mieux se conformer aux exigences des normes EPA, CLIA, ISO et FDA (BPL, BPF).
Plus d’exactitude et de précision
La précision des seringues numériques séries 700 et 1700 MICROLITER™ et GASTIGHT™ est certifiée à au moins ± 0,5 %. Une amélioration de la précision est facilement atteinte grâce à la butée réglable intégrée au piston. La butée réglable du piston (0-100 % du volume de la seringue) s’enclenche en appuyant sur le bouton situé à l’arrière de la seringue numérique.
Spécification
Précision ± 0,5%
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 22s G
Diamètre (impériale) interne 0,02 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,005 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,15 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,02 in
Diamètre (impériale) externe 0,3 in
Diamètre (métrique) interne 0,72 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,72 mm
À utiliser avec (application) Étalonnage des instruments analytiques (AA/ICP, GC, HPLC), préparation des étalons et des échantillons de pointes, élimination des erreurs de parallaxe grâce à l’affichage numérique de l’écran LCD intégré, utilisation dans le cadre du pipetage et d’injections HPLC
Comprend Butée réglable intégrée au piston, molette pour réglage fin, certificat d’étalonnage traçable selon les méthodes NIST, batteries au lithium de 3 V, boîte de stockage et instructions
Longueur (impériale) 2 in
Longueur (impériale) de l’aiguille 2 in
Longueur (métrique) 51 mm
Type de produit Seringue numérique Microliter
Pression max. 2000°psi
Température max. (impériale) 122°F
Température max. (métrique) 50°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 702
Numéro de pointe d’aiguille 2
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Chaque
Volume (métrique) 25 μl
Type de pointe d’aiguille Aigu, biseauté, courbe, non perforant
Type de connexion Soudé