Learn More
Hamilton™ Seringues à aiguille amovible Gastight™ série 1800
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre d’aiguille:
22s G
26s G
Pression max.:
1000°psi
500°psi
Type de produit:
Modèle 1801
Modèle 1802
Modèle 1805
Modèle 1810
Modèle 1825
Conditionnement:
1 pièce
Description
Un support de seringue bleu est fixé à la bride de la seringue. Le support de seringue permet de maintenir la seringue sans chauffer le cylindre, ce qui peut causer des distributions inexactes. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles.
Embouts de seringues série 1800
- Aiguille amovible (RN) : les aiguilles sont amovibles et présentent une conception Hamilton. La conception permet aux aiguilles d’être fixées précisément au niveau du repère de graduation zéro de la seringue. Les utilisateurs peuvent sélectionner le calibre, la longueur et le type de pointe de l’aiguille pour optimiser leur seringue en vue d’applications personnalisées. En outre, cette terminaison permet d’utiliser une aiguille amovible sans avoir à augmenter le volume mort de la seringue et est idéale lorsqu’il existe un risque d’obstruction de l’aiguille. Autoclavables une fois démontées. L’autoclavage répété réduit la durée de vie de la seringue.
- Type de pointe 3 : aiguille à pointe arrondie pour une utilisation avec les valves d’injection HPLC et le pipetage d’échantillons. Calibres disponibles : 22
- Type de pointe 4 : pointe d’aiguille biseautée 12° standard recommandée pour les applications médicales. Calibres disponibles : 22. Les types de pointes spéciaux tels que 30°, 45° ou n’importe quel autre angle sont disponibles sur demande.
- Type de pointe 5 : aiguille conique avec port latéral pour la pénétration de septa, de vinyles de calibre fin et de plastiques, sans carottage. Calibres disponibles : 26-22
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) |
| Calibre d’aiguille | 22s G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,09 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,005 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,15 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) interne | 2,3 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7,75 mm |
| Afficher plus |