Learn More
Hamilton™ Seringues d’instrument Gastight™ série 1800
La version de piston renforcée des seringues série 1700 est idéale pour la distribution de volumes de 1 μl à 500 μl.
Marque: Hamilton™ 84887
Description
Un support de seringue bleu est fixé à la bride de la seringue. Le support de seringue permet de maintenir la seringue sans chauffer le cylindre, ce qui peut causer des distributions inexactes. En outre, il maintient les pistons de petit volume qui sont sujets à la torsion pendant l’injection. Une grande variété d’embouts différents et d’options d’aiguilles sont disponibles.
Embouts pour seringues série 1800
- Aiguilles serties (N) : pour les seringues à faible volume, les aiguilles sont soudées dans le cylindre de verre de la seringue en un point correspondant au repère de graduation zéro. Grâce à cet embout, le volume mort est limité au volume interne de l’aiguille. Non autoclavables. Le calibre de l’aiguille est déterminé par le volume de la seringue et ne peut être choisie par l’utilisateur.
- Types de pointe d’aiguille
- Type de pointe 2 : pointe d’aiguille anti-carottage courbée, biseautée et pointue recommandée pour la pénétration de septum. Calibres disponibles : 22
- Type de pointe AS : pointe d’aiguille de type conique spécial utilisée sur les seringues pour échantillonneur automatique La pointe d’aiguille anticarottage est recommandée pour la pénétration de septa. Calibres disponibles : 26 & 22
Spécification
Non autoclavable | |
22s G | |
0,0059 in | |
0,0283 in | |
2,3 mm | |
0,72 mm | |
2 in | |
1000 psig (68,9 bars) | |
50°C | |
1825 | |
10°C | |
250 μl | |
Soudé |
Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe), Acier inoxydable (piston) | |
0,091 in | |
0,15 mm | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Distribution de volumes de 1 μl à 500 μl | |
Étanche aux gaz, aiguille fixe | |
122°F | |
50°F | |
2 | |
1/boîte | |
2 |