Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Syringes
Ideal for dispensing both liquids and gases
326.00€ - 345.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) |
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,028 in |
Diamètre (impériale) externe | 0.305 in. |
Diamètre (métrique) externe | 7.75 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Pression max. | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Calibre d’aiguille | Pression max. | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17894212
|
Hamilton™
CAL80900 |
50 μl | 22s G | 1000 psi | 1705 |
326.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17824352
|
Hamilton™
CAL81000 |
100 μl | 22s G | 1000 psi | 1705 |
335.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17884252
|
Hamilton™
CAL81100 |
250 μl | 22s G | 500 psi | 1725 |
345.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17844382
|
Hamilton™
CAL81217 |
500 μL | 22 G | 700 psi | 1750 |
335.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Calibrated
- Cemented Needle (N) and Luer Tip Cemented Needle (LTN)
- 22s/22gauge w/point style-2
- Gas Sterilizable
- Precision-machined polymer plunger tip made of PTFE, which provides leak-free seal
- Gastight fitting enable tip to wipe interior of syringe barrel free of sample
- Reduces molecule deposition in syringe when samples have dissolved or suspended molecules
- Volume range: 50μ to 500μL
Needles are 51mm unless user specified
Spécification
Non autoclavable | |
0,028 in | |
7.75 mm | |
Ideal for despensing both liquids and gases | |
Seringue Gastight | |
50°C | |
2 | |
Ea. |
Borosilicate Glass (Barrel), PTFE (Tip), Stainless Steel (Plunger) | |
0.305 in. | |
0.72 mm | |
2 in | |
122°F | |
50°F | |
10°C | |
Aigu, biseauté, courbe, non perforant |